Learn More
Hellma Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Suprasil™ Quartz Semi-Micro Cell Cuvettes are supplied with either a PTFE cover or plug.
Marca:  Hellma 114-10-40
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10008250
  • 292.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 03-02-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Very chemically resistant
  • Maintains shape, even at high temperatures up to approximately 1000°C
  • Number of windows per cuvette: 2
Specifica
Specifica
Quartz
With PTFE stopper
46 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali