Learn More
Gibco™ Synth-a-Freeze™ Cryopreservation Medium
Product Code. 10364330
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10364330
Marca: Gibco™ A1254201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Synth-a-Freeze™ Cryopreservation Medium
Synth-a-Freeze™ is a defined, liquid cryopreservation medium containing 10% dimethylsulfoxide (DMSO) without antibiotics, antimycotics, hormones, growthfactors, serum or protein and buffered with HEPES and sodium bicarbonate. Synth-a-Freeze is intended for freezing and storing a variety of mammalian cell types including human keratinocytes, embryonic stem cells, neural stem cells and mesenchymal stem cells. It should not be used for melanocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cell Type Keratinocyte Cell, Embryonic Stem Cell, Neural Stem Cell, Mesenchymal Stem Cell
Classification Animal Origin-free
Form Liquid
Product Type Cryopreservation Media
Serum Level Serum-free
Sterility Sterile
With Additives HEPES, Phenol Red, DMSO (10%)
Product Line Gibco, Synth-a-Freeze
Quantity 50 mL
Shipping Condition Dry Ice
Endotoxin Level < 1 EU/ml
Purity or Quality Grade Qualified for Further Manufacturing
Content And Storage Store in freezer (-5 to -20°C).
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato