Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Solution, pH 8.0, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
Product Code. p-29139
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
Packaging:
Nalgene Poly Bottle
missing translation for 'unitSize'
1 L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10264643
missing translation for 'mfr': Fisher BioReagents BP13381
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
TE Buffer, Tris-EDTA, 100X Solution, pH 8.0, Molecular Biology
  • Simplify your buffer prepraration by using ready-made Fisher BioReagents 100X concentrate TE buffer solution -simply dilute as needed
  • 100X solution contains 1.0M tris and 0.1M EDTA
  • Filtered through a 5 micron filter and autoclaved
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • TE buffer (pH 8.0) is routinely used for resuspending DNA after precipitation
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material Tris-EDTA
Name Note 100X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5
Color Undesignated
Physical Form Liquid
Quantity 1 L
DNase DNase free
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Packaging Nalgene Poly Bottle
Protease Protease free
Synonym TE
Grade Molecular Biology
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt