Learn More
tert-butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate, Thermo Scientific™
Product Code. 10687390
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10687390
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08535DE
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 1174064-68-6
Molecular Formula C16H32N4O3
Molecular Weight (g/mol) 328.457
InChI Key CDZDEHVWAXDQAQ-ZDUSSCGKSA-N
Synonym tert-butyl s-4-dimethylamino-1-piperazine-1-carbonyl butylcarbamate, tert-butyl n-2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate, tert-butyl 2s-5-dimethylamino-1-oxo-1-piperazin-1-yl pentan-2-yl carbamate
PubChem CID 45594327
IUPAC Name tert-butyl N-[(2S)-5-(dimethylamino)-1-oxo-1-piperazin-1-ylpentan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)N1CCNCC1
Specifica
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 328.45
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material tert-Butyl (S)-4-(dimethylamino)-1-(piperazine-1-carbonyl)butylcarbamate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato