Learn More
Kartell™ Sterile Test Tubes with Screw Caps
Product Code. 10691932
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
Unit Size:
Pack of 400
Product Code. 10691932
Brand: Kartell™ 0562200
Only null left
Add to basket
Add to basket
Avoid contamination with a test tube that supplies a fitted screw cap. Kartell™ Sterile Test Tubes with Screw Caps meet a wide range of test tube needs and have a round bottom with a freestanding skirt.
  • PS tubes with PE screw caps
  • Tubes have a round bottom
  • Tubes have a freestanding skirt
  • Available in sterile or nonsterile
Specifications
Certifications/Compliance CE IVD
Closure Color White
Closure Material Polyethylene
Color Clear
Design Type Round Bottom
Capacity (Metric) 25 mL
Length (Metric) 92.4 mm
Material Polystyrene
Includes Self-adhesive label for marking
Packaging Indivually wrapped
Diameter (Metric) 25 mm
Closure Type Screw Cap
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.