Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Thermal Transfer Printer Cleaning Kit
Beskrivelse
- Use to combat the dust and dirt that naturally gathers on a printhead
- Improve print quality and lifespan with regular cleanings
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Cleaning Kit |
| Alternate Part Number | PCK-6 |
| Color | White |
| For Use With (Equipment) | BBP11;BBP12;BBP30;BBP31;BBP33;BBP35;BBP37;BBP72;BBP81;BBP85;i3300;i5100;i5300;i7100;i7500;PR Plus;S3100;IP Series;THT 76 mm Core Printers;S3700;A5500;Wraptor A6200;Wraptor A6500 |
| Model | PCK-6 |
| Quantity | 1 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion