Learn More
Epredia™ Consul-Mount™
Designed specifically for use with the Epredia™ Consul™ coverslipper
Brand:  Epredia™ 9990441
65.52 EUR valid until 2024-12-31
Use promo code "21628" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12590017
  • 79.95 EUR / Pack of 4
Description
  • Permanent, organic mountant
  • Xylene base
  • Refractive index: 1.495 ±0.005 (dry)
  • Viscosity: Medium (125-200 cps at 24°C)
Specifications
Specifications
Clear
500 mL
Liquid
Cytology Media
For use with Epredia™ Consul™ coverslipper
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt