Learn More
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Product Code. p-7048673
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
2g
50g
Product Code. 11386238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011203.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354.95 g/mol
Used as laboratory reagent, optical glasses, structural ceramics, catalysts, electrical components and photo-optical material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100641-15-4
Molecular Formula N3O9Tm
Molecular Weight (g/mol) 354.95
MDL Number MFCD00149875
InChI Key LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name thulium(3+) trinitrate
SMILES [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Physical Form Wet Crystalline Aggregates
Quantity 2 g
UN Number UN1477
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 354.95 (Anhydrous)
Percent Purity 99.99%
Grade Reacton
Assay (REO)
Chemical Name or Material Thulium(III) nitrate hydrate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato