Learn More
Titanium(IV) oxide, rutile, 99.5% min (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11344698
Click to view available options
Quantity:
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Titanium dioxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1317-80-2
Molecular Formula O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
MDL Number MFCD00011269,MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Spécification
Boiling Point 2500°C to 3000°C
Melting Point 1830°C to 1850°C
Physical Form Powder
Quantity 5 kg
Assay Percent Range 99.5% min (metals basis)
Solubility Information Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water.
Formula Weight 79.9
Density 4.23
Chemical Name or Material Titanium(IV) oxide, rutile
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis