Learn More
TRA-1-60 (Podocalyxin) Mouse, anti-Human, PE, Clone: TRA-1-60R, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Stemcell Technologies 60064PE.1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- The TRA‐1‐60R antibody reacts with TRA-1-60 (Podocalyxin), a > 200 kDa pluripotent stem cell-specific protein expressed on the surface of undifferentiated human embryonic stem (ES) and induced pluripotent stem (iPS) cells, embryonal carcinoma (EC) cells and embryonic germ (EG) cells, as well as rhesus monkey ES cell lines
- The epitope contains sialic acid and is associated with a large-molecular-mass transmembrane protein named podocalyxin
- Though sialylated, the epitope recognized by the TRA‐1‐60R antibody is resistant to treatment with neuraminidase
- This antibody clone has been verified for labeling human ES and iPS cells grown in TeSR™-E8™ (Catalog #05940), mTeSR™1 (Catalog #85850), and TeSR™2 (Catalog #05860)
Spezifikation
| TRA-1-60 (Podocalyxin) | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| 25 Tests | |
| Rhesus Monkey, Human, Rabbit | |
| Pluripotent Stem Cells |
| Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| TRA-1-60R | |
| Mouse | |
| Primary | |
| IgM κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur