Learn More
Tungsten gauze, gold plated, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11395227
Click to view available options
Quantity:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Form: Wire Cloth; Open area: 90.3%; Width of opening: 0.019 in.
Filtration, electrodesTungsten gauze, gold plated, wire is used in filtration. It also serves as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Molecular Formula W
Molecular Weight (g/mol) 183.84
MDL Number MFCD00011461
InChI Key WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC Name tungsten
SMILES [W]
Specifications
Quantity 300 x 300 mm
Solubility Information Soluble in mixture of nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Mesh Size 50 Mesh
Form Wire Cloth
Chemical Name or Material Tungsten
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt