Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Product Code. 16320466 Shop All DuPont Products
Click to view available options
Size:
2X-Large, 11
Large, 9
Medium, 8
Small, 7
X-Large, 10
X-Small, 6
Unit Size:
12 pairs
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 16320466
Brand: DuPont™ D15536294
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Very comfortable hybrid nitrile. Ideal for working in damp or greasy environments and for small parts handling. Approved for food handling.
  • 0.23 mm nitrile gloves for jobs requiring chemical performance plus optimum fit, feel and comfort
  • Lightweight,'Second-Skin' feel and low-modulus formulation reduces hand fatigue
  • CE CAT III - EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKOPT
  • EN ISO 374-5:2016
  • Food contact compatible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance (Europe) CE CAT III
Color Blue
Material Nitrile
Size Small, 7
Thickness (English) 9 mil
Thickness (Metric) 0.23 mm
Model D15536294
  1. Store away from light and humidity
  2. Rinse gloves in running water before removing, using a neutral detergent if necessary
  3. Gloves should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments
  4. For Professional Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.