Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing
Designed to reduce the risk of particle entrapment and microscopic build-up during fluid transfer. Tygon™ 3350 Sanitary Silicone Tubing features an ultra-smooth inner surface and reduced surface area for improved flow characteristics.
Marke:  Saint Gobain Life Sciences T330J-203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12316909
  • 388.00 EUR / Each
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-smooth inner bore reduces potential for particle entrapment
  • Minimal extractables help maintain fluid integrity
  • Documented biocompatibility for sensitive applications
  • Excellent fluid flow characteristics
  • Fully tested to ISO 10993 standards to facilitate validation process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NSF-51, 3-A, FDA
0.24 in.
Silicone
10 mm
15 m
2 mm
-112°F
Clear
399.2°F
Tubing
6 mm
0.39 in.
49.2 ft.
0.08 in.
Food and beverage dispensing
-80°C
50 (Shore A)
204°C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt