Learn More
Abeba™ UNI6 1780 Shoes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
missing translation for 'unitSize'
1 pair
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-micro
- White
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with lacing
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | White |
| Material | A-micro |
| Size | 47 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 1780 |
| Toe Material | Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur