Learn More
BRAND™ Centrifuge Tubes
Tienda Brand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
75 mL
missing translation for 'unitSize'
Pack of 20
Descripción
- Beaded rim, without stopper
- Withstands RCF up to 4500
- Autoclavable (121 °C)
- 35 x 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 75 mL |
| Material | Polypropylene |
| No. per Pack | 20 |
| Shape | Cylindrical |
| Closure Included | No |
| Product Type | Centrifuge Tube |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido