Learn More
VistaLab™ Technologies Reagent Reservoirs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11915752
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
10 mL
100 mL
100 mL (with lid)
25 mL
25 mL (divided)
50 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packaging:
Bulk
Individually Wrapped
Individually packed
Quantity:
10/bag x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/bag x 10; 200/Cs.
200 in. 20 bags of 10
50/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 200
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11915752
missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 40541006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Unique trough-within-trough design maximizes reagent recovery
  • Polystyrene with trimmed base corners
  • Distinct pour-off spouts to empty reservoirs without spills
  • Well-marked graduated increments on inside wall minimize reagent waste
  • Wide base and sturdy construction provide stability and help to avoid spills
  • Molded corner structures allow easy separation of bulk packaged reservoirs
  • Available in 25, 50, 100mL and 1.8L volumes; 25mL available with divided configuation for multichannel pipetting of two reagents simultaneously
  • 100mL model (Cat. No. 21-385-111) is supplied with lid
  • Available individually wrapped or bulk packaged, gamma sterilized or nonsterile
Bestellinformation
Reservoir lid sold separately (Cat. No. 21-385-110).
Spezifikation
Certifications/Compliance Pyrogen-free
Color White
Capacity (Metric) 50 mL
Material Polystyrene
Sterility Non-sterile
Type Reagent Reservoir
For Use With (Application) General Liquid Handling
Height (English) 7.5 in.
Length (English) 12.5 in.
Packaging Bulk
Quantity 10/bag x 10; 100/Cs.
Width (English) 6 in.
Autoclavable Not Autoclavable
Channels 1
Disposable Single-use
Bottom Shape V-bottom
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt