Learn More
Cole-Parmer™ Vortex Mixer
Offers a true circular orbit for efficient mixing. Cole-Parmer Vortex Mixers feature variable speed for a variety of applications from general mixing to resuspending pellets
Brand:  Cole-Parmer™ 04726-01
Product Code. 15381266
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
  • Vortex Mixer, 0 to 3400rpm, 15 VAC
  • Shaker features two modes for both touch and continuous operation
  • Standard Cup head supplied with the vortexer will accommodate a single test tube
  • The head is easily switched with optional heads (sold separately) that accommodate tubes of a variety of sizes as well as microplates
  • No tools required
  • Lightweight and stable during operation due to the optimized counter balance
  • Safe for cold room or incubator use
Specifications
Specifications
0 to 3400 rpm
Vortex Mixer
5 in.
5.5 in.
13.97 cm
115 V
60 Hz
12.7 cm
5.5 in.
Standard Cup head and 3.5-ft. power cord
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado