Läs mer
WDR40A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 EUR - 410.00 EUR
Specifikationer
Antigen WDR40A
Concentration 0.23 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16850025
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20478-1-AP-20UL
20 μL
145.00 EUR
20µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16840025
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
20478-1-AP-150UL
150 μL
410.00 EUR
150µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
This antibody specifically recognizes the 51 kDa protein.
Cancer-testis (CT) antigens are a type of antigen whose expression is highly restricted, primarily in normal testis, but aberrantly in different tumor types. Their immunogenicity in cancer patients makes them prime targets for immunotherapy of human tumors. One such CT antigen is TCC52, a novel centrosomal protein. TCC52 is a WD repeat-containing protein that interacts with the COP9 signalosome, a macromolecular complex that interacts with cullin-RING E3 ligases and regulates their activity by hydrolyzing cullin-Nedd8 conjugates. The normal biological function of this protein is not known at this time.
Specifikationer
Specifikationer
WDR40A
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5T6F0
25853
WDR40A Fusion Protein Ag14349
Primary
-20°C
DCAF12
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DCAF12, KIAA1892, TCC52, WD repeat domain 40A, WDR40A
DCAF12
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.