Learn More
Cytiva Whatman™ Glass Microfiber Extraction Thimbles, Grade 603G
Codice prodotto. 11363095
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
16 mm
19 mm
22 mm
23.8 mm
25 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
Length (Metric):
38 mm
50 mm
60 mm
68 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
150 mm
Wall Thickness:
1 mm
1.5 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 25
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11363095
missing translation for 'mfr': Cytiva 10371005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems. Whatman™ Glass Microfiber Extraction Thimbles are designed for applications including analysis of hot and acidic gases, analysis of pesticide residues, determination of oil/fat content of foods, and analysis of oil and grease in solid wastes.
  • Resistant to temperatures up to 500°C (932°F)
  • Manufactured with walls as thin as 1–1.5mm
  • Standard glass Soxhlet thimble applications
  • 603G borosilicate glass fiber thimble with inorganic binder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description GE’s Whatman 603G borosilicate glass fiber thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxhlet apparatus systems.
Diameter (English) Inside 0.63 in.
Diameter (Metric) Inside 16 mm
Material Borosilicate Glass Fibers
Wall Thickness 1 mm
For Use With (Application) Smoke stack gas monitoring. Soxhlet extraction. Analyzing pesticide residues. Determining oil/fat content of foods. Analysis of oil and grease in solid wastes.
Grade 603G
For Use With (Equipment) Soxhlet extractor
Length (English) 2 in.
Length (Metric) 50 mm
Max. Temperature (Metric) 500°C
Product Type Extraction Thimble
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato