Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Vials with Crimp Top
Product Code. p-204986 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Closure Type:
Crimp Cap
Screw Cap
Color:
Amber
Clear
Unit Size:
Pack of 100
Product Code. 12653385
Brand: DWK Life Sciences 225328
Only null left
Add to basket
Add to basket
One-piece 0.3mL clear or amber glass vials eliminate leakage and evaporation
A 300μL tapered insert is fused into a 12 × 32mm vial, ensuring that sample is sealed in by cap and septa.
  • Vial features a residual volume that can be as low as 4μL, depending on the solvent, needle style, and depth adjustment of the autosampler
  • Compatible with autosamplers using 12 O.D. × 32mmH vials
  • Slight flare at top of insert provides a larger needle target area
  • Inserts and clear vials are made from ASTM™ Type I Class A borosilicate glass
  • Amber vials are made from ASTM Type I Class B borosilicate glass
  • With white ceramic marking spot for easier sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Color Amber
Diameter (Metric) Outer 12 mm
Material Borosilicate Glass
Volume (Metric) 0.3 mL
Volume (English) 0.1 dr.
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 32 mm
Certifications/Compliance ASTM Type I, Class A
Type LVI Vial
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.