Learn More
Pinnacle Brush™ Wooden Beaker Brushes
Click to view available options
Size:
80 x 50 x 150 mm
Brush Circumference: 18 cm
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 6
Beskrivning
- Rounded shape
- Wood handle
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Beaker Brush |
| Handle Material | Wood |
| For Use With (Equipment) | Beaker |
| Length (Metric) | 400 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Size | 80 x 50 x 150 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido