Learn More
ABEBA™ X-Light White Lace Up Safety Shoes S2
Product Code. 16318241
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 16318241
Brand: ABEBA™ 7131026/39
Only null left
Add to basket
Add to basket
ABEBA™ X-Light White Lace Up Safety Shoes S2 with silver ions lining to reduce odor and a replaceable Active Comfort insole.
  • Lightweight, comfort, hygiene
  • Comply to EN ISO 20345 : 2012, S2 SRC
  • ESD dissipative according to EN 61340 Climate class 1
  • Slip resistant PU outsole SRC
  • Good cushioning
  • White washable microfiber
  • Silver ions lining
  • Replaceable Active Comfort insole
  • Sanitized treatment
Especificaciones
Certifications/Compliance CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Closure Type Laces
Color White
Liner Material Breathable lining with Silver ions
Material Microfiber
Size 39
Sole Features Slip and abrasion resistant, shock absorbing, ESD dissipative
Sole Material Polyurethane
Style Lace-up shoes
Toe Material Steel
Packaging Quantity 1 Pair
Certifications/Compliance (Europe) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistant To Water
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado