Learn More
Tocris Bioscience™ XAV 939
GREENER_CHOICE
Product Code. 18065872
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18065872
Brand: Tocris Bioscience™ 3748/10
Potent tankyrase inhibitor
XAV 939 is a potent tankyrase (TNKS) inhibitor (IC50 values are 4 and 11 nM for TNKS2 and TNKS1 respectively). Antagonizes Wnt signaling via stimulation of β-catenin degradation and stabilization of axin. XAV 939 inhibits proliferation of the β-catenin-dependent colon carcinoma cell line DLD-1. Promotes cardiomyocyte differentiation in mesoderm progenitor cells. Also used in neuronal differentiation protocols.
XAV 939 synthesized to cGMP guidelines also available.
For more information about how XAV 939 may be used, see our protocol: Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 284028-89-3
Molecular Formula C14H11F3N2OS
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 312.31
Purity >98%
Molecular Weight (g/mol) 312.31
Chemical Name or Material XAV 939
Product Content Correction
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado