Learn More
Yttrium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11356898
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Yttrium(III) fluoride is used in the production of yttrium metal, glasses and ceramics. It is also used in the preparation of low-index film layers, which exhibit good transparency in the UV through infrared regions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-49-4
Molecular Formula F3Y
Molecular Weight (g/mol) 145.90
MDL Number MFCD00049714
InChI Key RBORBHYCVONNJH-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name yttrium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Y+3]
Spezifikation
Melting Point 1387°C
Physical Form Lump/Powder
Quantity 500 g
UN Number UN3288
Solubility Information Soluble in acids. Insoluble in water.
Formula Weight 145.9
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton™
Sensitivity Hygroscopic
Assay (REO)
Chemical Name or Material Yttrium(III) fluoride, Anhydrous
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt