Learn More
ZEOprep™ Classic, (ACT) Moisture Content <1%
Código de producto. 30048960 Tienda Zeochem Productos
Click to view available options
:
1 kg
5 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30048960
Marca: ZEOprep 302100
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. Having a moisture content of <1% makes it ideal for moisture sensitive applicaitons.
  • Very low moisture content (<1%)
  • Perfect for moisture sensitive applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Especificaciones
Particle Size 35 to 70 μm
Pore Size 60 Å
Technique Chromatography
Grade Moisture content <1%
Quantity 5 kg
Type Silica Gel
Material Silica Gel
Phase Bare Silica
Particle Shape Irregular
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado