Learn More
ZEOprep™ Classic, Bare Silica
Product Code. 30049013 Shop All Zeochem Products
Click to view available options
:
60 Å, 200 to 500 μm, 1 kg
60 Å, 200 to 500 μm, 5 kg
60 Å, 25 to 40 μm, 1 kg
60 Å, 25 to 40 μm, 5 kg
60 Å, 40 to 63 μm, 1 kg
60 Å, 40 to 63 μm, 5 kg
60 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
60 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
90 Å, 40 to 63 μm, 1 kg
90 Å, 40 to 63 μm, 5 kg
90 Å, 60 to 200 μm, 1 kg
90 Å, 60 to 200 μm, 5 kg
Product Code. 30049013
Brand: ZEOprep 302105
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. ZEOprep irregular shaped silica gel has a high polarity surface, and is ideal for conventional applications suitable for Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography.
  • Standard moisture content of 2 to 4%
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale
Spezifikation
Particle Size 40 to 63 μm
Pore Size 90 Å
Technique Chromatography
Grade Moisture content 2 to 4%
Quantity 1 kg
Type Silica Gel
Material Silica Gel
Phase Bare Silica
Particle Shape Irregular
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt