Learn More
ZVG™ zetForm™ C-fold Towels
Product Code. p-7249644
Click to view available options
Color:
Natural
White
Ply:
1-ply
2-ply
Material:
Recycled Paper
Tissue
Width (Metric):
31 cm
33 cm
Unit Size:
Pack of 24
Product Code. 17873725
Brand: ZVG™ 1530004
Only null left
Add to basket
Add to basket
The zetForm™ Folded Hand Towels allow for hygienic hand drying with dot-to-dot embossing.
Whether in offices, restaurants, workshops, educational institutions, or healthcare facilities, ZVG™ offers suitable and carefully coordinated hygiene products for all potential applications.
  • Skin-friendly zetForm™ multi-fold hand towels quickly and reliably dry hands
  • Particularly high absorbency of the robust recycled material
  • Pleasantly soft tissue qualities create a refreshing restroom climate
  • Consumption is reduced, and costs decrease
  • Made of 100%, unbleached, undyed recycled material
  • Hygienic hand drying
    Note: The disposable hand towels used in European washrooms are equipped with differently folded dispenser systems.
Spécification
Product Type Towel
Length (English) 9.8 in.
Length (Metric) 25 cm
Width (English) 12.2 in.
Width (Metric) 31 cm
Material Recycled Paper
Color Natural
Disposable Single-use
Packaging Quantity 3648 Towels
Ply 1-ply
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis