Learn More
Zirconium lump, 3-6mm (0.1-0.2in), 99.8% (metals basis excluding Hf), Hf 4% max, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-4825009
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11333318
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036253.14
Request Bulk or Custom Format
For Vacuum Deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Molecular Formula Zr
Molecular Weight (g/mol) 91.22
MDL Number MFCD00011303 MFCD00148878
InChI Key QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
PubChem CID 23995
ChEBI CHEBI:33342
IUPAC Name zirconium
SMILES [Zr]
Specifications
Color Gray to Silver
Appearance Gray to silver lump
Quantity 25 g
Odor Odorless
Assay Percent Range 99.8% (Metals basis excluding Hf)
Chemical Name or Material Zirconium
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.