Learn More
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™ Product Code.: 15245978
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15245978
1 g
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Product Code. 15245978
Brand: Thermo Scientific Acros 186030010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemische Identifikatoren
CAS 27048-04-0
Molecular Formula C5H4ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 173.56
MDL Number MFCD00044350
InChI Key WERABQRUGJIMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-chloro-3-nitropyridine, 2-amino-3-nitro-6-chloropyridine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridylamine, 6-chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 6-amino-2-chloro-5-nitropyridine, 6-chloro-3-nitropyridin-2-ylamine, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-chloro-3-nitro, 6-chloro-3-nitro-pyridin-2-amine, zlchem 113
PubChem CID 2724035
IUPAC Name 6-chloro-3-nitropyridin-2-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Melting Point 193.0°C to 198.0°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Formula Weight 173.56
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2-Amino-6-chloro-3-nitropyridine, 97%, Thermo Scientific™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt