Learn More
3-Chloro-2-fluoropyridine, 95%, Thermo Scientific™
96.45 EUR - 225.00 EUR
Chemical Identifiers
CAS 1480-64-4
Molecular Formula C5H3ClFN
Molecular Weight (g/mol) 131.534
MDL Number MFCD04114144
InChI Key IHGMHTQDGNVKTA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2762818
IUPAC Name 3-chloro-2-fluoropyridine
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)Cl
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15493767
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27755.MD
250 mg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11312919
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27755.03
1 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Show More
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318-H226-H302-H312-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
3-Chloro-2-fluoropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt