Learn More
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™ Product Code.: 15528741
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™
Code produit. 15528741
1 g
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 15528741
Brand: Thermo Scientific Acros 455860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 65412-03-5
Molecular Formula C7H16NO
Molecular Weight (g/mol) 130.21
MDL Number MFCD02179433
InChI Key BZMADPOGYCRPAI-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-2-aminoethyl tetrahydropyran, 4-2-aminoethyl tetrahydro-2h-pyran, 2-oxan-4-yl ethan-1-amine, 2-oxan-4-yl ethanamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ethanamine, 4-aminoethyl-tetrahydropyrane, 2h-pyran-4-ethanamine, tetrahydro, 4-aminoethyl tetrahydropyran, 2-tetrahydro-pyran-4-yl-ethylamine, 2-tetrahydro-pyran-4-yl ethylamineShow MoreShow Less
PubChem CID 2773198
SMILES [NH3+]CCC1CCOCC1
Spécification
Boiling Point 88.0°C to 89.0°C (13.0 mmHg)
Flash Point 74°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
IUPAC Name 2-(oxan-4-yl)ethanamine
Formula Weight 129.2
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%
Mention d'avertissement
  • Warning
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Mention de danger
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Conseils de prudence
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
4-(2-Aminoethyl)tetrahydropyran, 97%, Thermo Scientific™ >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis