Learn More
6-bromo-1,3-benzoxazol-2(3h)-one, 97%, Thermo Scientific™ Product Code.: 10255754
6-bromo-1,3-benzoxazol-2(3h)-one, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10255754
5 g, Amber Glass Bottle
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Product Code. 10255754
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC75710DE
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 19932-85-5
Molecular Formula C7H4BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 214.02
MDL Number MFCD00694727
InChI Key DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
PubChem CID 29859
ChEBI CHEBI:77861
IUPAC Name 6-bromo-3H-1,3-benzoxazol-2-one
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Specifications
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber Glass Bottle
Quantity 5 g
Formula Weight 214.02
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
Product Content Correction
Product Title
6-bromo-1,3-benzoxazol-2(3h)-one, 97%, Thermo Scientific™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato