Specifica
CAS | 64-19-7 |
Molecular Formula | C2H4O2 |
MDL Number | MFCD00036152 |
InChI Key | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(O)=O |
IUPAC Name | acetic acid |
Molecular Weight (g/mol) | 60.05 |
Grade | Pharmpur™ |
Quantity | 1 L |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-5 of 12
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetic acid glacial, extra pure, Pharmpur, Ph Eur, BP, USP
- Danger
- Flammable liquid Category 3
- Skin corrosion/irritation Category 1 A
- H226-Flammable liquid and vapour.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
- P405-Store locked up.
- P501-Dispose of contents/container to .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Acetic acid, 99.7%, Scharlab >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto