Learn More
Ammonium Thiocyanate, Honeywell Fluka™ Product Code.: 15683240
Ammonium Thiocyanate, Honeywell Fluka™
Product Code. 15683240 Shop All Honeywell Fluka Products
250 g
Click to view available options
Quantity:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Product Code. 15683240
Brand: Honeywell-Fluka 31120250G
Request Bulk or Custom Format
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99% (AT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1762-95-4
Molecular Formula CH4N2S
Molecular Weight (g/mol) 76.117
MDL Number MFCD00011428
InChI Key SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC Name azanium;thiocyanate
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifications
Quantity 250 g
Linear Formula NH4SCN
Beilstein 3595135
Formula Weight 76.12g/mol
Percent Purity ≥99% (AT)
Grade ACS/puriss. p.a.
Residue after Ignition ≤0.02% (as SO4)
Chemical Name or Material Ammonium Thiocyanate, Reag. Ph. Eur. reag. ISO
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium thiocyanate
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
  • EUH032-Contact with acids liberates very toxic gas.
Consigli di prudenza
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Ammonium thiocyanate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ammonium Thiocyanate, Honeywell Fluka™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato