Learn More
anti-Siglec-9, PE, Clone: 191240, R&D Systems™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: R&D Systems FAB1139P-025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Siglec-9 Monoclonal specifically detects Siglec-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
Siglec-9 | |
Monoclonal | |
R-PE | |
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide | |
CD329, CDw329, FOAP-9, OBBP-Like, Protein FOAP-9, sialic acid binding Ig-like lectin 9, sialic acid-binding Ig-like lectin 9, siglec-9, Siglec9 | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
27180 | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
191240 | |
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells | |
Q9Y336 | |
SIGLEC9 | |
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Siglec-9 Gln18-Gly348 (predicted) Accession # Q9Y336 | |
25 Tests | |
Primary | |
Detects human Siglec-9 in ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human Siglec-2, -3, -5, -7 or -10 is observed. | |
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. | |
IgG2a |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
anti-Siglec-9, PE, Clone: 191240, R&D Systems™
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu