Learn More
RETSCH BB 100 Model Jaw Crushers
Designed for the rapid, effective crushing and pre-crushing of medium-hard, hard, brittle and tough materials. Retsch™ BB 100 Model Jaw Crushers are ideal for sample preparation in laboratories and industrial plants.
Brand:  RETSCH 20.052.0037
 View more versions of this product
Product Code. 11964202
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
  • Excellent crushing performance
  • Wide range of materials for contamination free grinding
  • Wear compensation with zero-point adjustment
  • Continuous gap width setting
  • Overload protection
  • No-rebound feed hopper with quick-release clamp
  • Brake motor with safety switch
  • Easy-to-clean crushing chamber
  • Continuous grinding
  • Connector for dust extraction
Specifications
Specifications
Jaw Crusher
Analog
For pre-crushing hard, brittle products with a degree of hardness >3 on the Mohs' Scale
50 Hz
800 mm
BB 100
400 V
320 mm
800 x 320 x 960 mm
400 V, 50 Hz
960 mm
IP54
Tungsten Carbide
1-phase motor / 3-phase motor
750 W
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
RETSCH BB 100 Model Jaw Crushers > Material: Tungsten Carbide; Electrical Requirements: 400V, 50Hz
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis