Learn More
Boron nitride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
142.71 EUR - 478.38 EUR
Chemical Identifiers
CAS 10043-11-5
Molecular Formula BN
Molecular Weight (g/mol) 24.82
MDL Number MFCD00011317
InChI Key LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
View More Specs
Products 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
11386088
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011078.18
50 g
142.71 EUR
50g
11396088
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
011078.30
250 g
478.38 EUR
250g
Description
Description
Boron nitride used in the manufacture of high-temperature equipment parts due to its excellent thermal and chemical stability. It is used as a lubricant and an additive to cosmetics, paints, dental cements and pencil leads. It is also used to provide self lubricating properties to ceramics, alloys, resins, plastics and rubbers. In addition to this, it has many industrial applications such as xerographic process, laser printers, oxygen sensors and proton conductors. Cubic boron nitride is used as an abrasive material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Show More
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Boron nitride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis