Learn More
Elma™ Cleaning Glasses for Ultrasonic Unit
Cleaning glasses allow cleaning with aggressive fluids and items made of different materials to be cleaned simultaneously.
Brand:  Elma™ 1117632
 View more versions of this product
Product Code. 17871307
  • 28.45 EUR / Each
Estimated Shipment: 07-05-2025
Description
Elma™ ultrasonic units can be operated with or without a cover. For more efficient operation, Elma™ offers various insert covers made of robust and easy-to-clean stainless steel for up to four cleaning jars. These covers make it possible to clean objects made of different materials simultaneously – but separately.
  • Jars are used for cleaning with aggressive chemicals (acid or alkali) or when removing abrasive agents
  • Acid-resistant tank is used when cleaning items with aggressive fluids (e.g. acids)
  • Helps to maximize the effectiveness of the ultrasonic energy
  • If used correctly, all Elma™ inserts will help to prevent damage to the ultrasonic tank and thus extend the service life of the ultrasonic cleaner
  • Can either be placed directly in a cleaning basket or, in combination with an insert cover, be hung in the ultrasonic bath
  • Protects the ultrasonic tank
  • Prolongs the service life of the unit
Spécification
Spécification
Cleaning Glass
75 mm
Plastic Lid, Rubber Ring
600 mL
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Elma™ Cleaning Glasses for Ultrasonic Unit > Cleaning Glasses for Ultrasonic Unit; Capacity (Metric): 600 mL; Diameter (Metric): 75 mm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis