Learn More
Novus Biologicals™ Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin
Brand: Novus Biologicals™ NBP2-30260
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
Spezifikation
Human | |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis. | |
Adenocarcinoma Well Differentiated |
Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma) | |
Human |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma)- Paraffin > Colon Tissue Slides (Adenocarcinoma Well Differentiated)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur