Learn More
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick
For use in preparatory electrophoresis and high-throughput screening.
Brand:  Fisherbrand™ VS10-1-2
 View more versions of this product
Product Code. 11827593
  • 21.25 EUR / Each
Estimated Shipment: 14-07-2025
Description
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical gel electrophoresis unit
  • Recommended for maximising sample volume
  • 8-sample and 16-sample combs are Multichannel pipettor compatible
Specifications
Specifications
Blue
OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit
1 Prep, 1 Marker
2 mm
Mini SDS PAGE, native PAGE, gradient, second dimension and nucleic acid separations
Comb
1 Each
1300 μL
Videos
  • Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
Product Title
Fisherbrand™ Combs for OmniPAGE Mini Vertical Gel Electrophoresis Unit, 2mm Thick >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt