Learn More
Dichlorophenylborane, 97%, Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 10083953
Dichlorophenylborane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10083953
25 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 10083953
Brand: Thermo Scientific Acros 318550250
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 873-51-8
Molecular Formula C6H5BCl2
Molecular Weight (g/mol) 158.82
MDL Number MFCD00013612
InChI Key NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylboron dichloride, borane, dichlorophenyl, dichloro phenyl borane, phenyldichloroborane, phenylboron dibromide, dichlorophenylboron, dichloro-phenyl borane, dichlorophenylborane, bis chloranyl-phenyl-borane, dichloro-phenyl-boron
PubChem CID 136678
IUPAC Name dichloro(phenyl)borane
SMILES B(C1=CC=CC=C1)(Cl)Cl
Spécification
Melting Point 7.0°C
Color Colorless
Density 1.2200g/mL
Boiling Point 175.0°C
Flash Point −14°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (ex Cl) (Argentometry)
Packaging Glass bottle
Linear Formula C6H5BCl2
Refractive Index 1.5450 to 1.5470
Quantity 25 g
Specific Gravity 1.22
Formula Weight 158.82
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Dichlorophenylborane
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichlorophenylborane
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
Mention de danger
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
Conseils de prudence
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P240-Ground/bond container and receiving equipment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contains : Dichlorophenylborane
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Dichlorophenylborane, 97%, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis