Learn More
Tocris Bioscience™ DSPE-PEG 2000 Maleimide
PEGylated DSPE with a maleimide reactive group
Brand: Tocris Bioscience™ 7947/10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
DSPE-PEG (2000) maleimide is a functionalized phospholipid-polymer conjugate. It comprises a 1,2-distearoyl-sn-glycero-PE (DSPE) covalently coupled to a linear polyethylene glycol (Mr 2000) with a maleimide-terminated end. It is used to synthesize antibody-coupled PEG (2000)-DSPE micelles that can be transferred into liposomes to generate immunoliposomes. DSPE-PEG (2000) maleimide can also be incorporated into the outer membrane of lipid nanoparticles (LNPs) for further bioconjugation. It is used in antibody-targeted LNP-mRNA systems to generate transient antifibrotic chimeric antigen receptor (CAR) T cells in vivo.
Spezifikation
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[maleimide(polyethylene glycol-2000)] | |
Lipid Nanoparticles | |
90% |
10 mg | |
(C2H4O)nC51H91N3O13P.NH4 or Na |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ DSPE-PEG 2000 Maleimide > 10 mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur