Learn More
Entacapone, Tocris Bioscience™
Product Code. 30001572
50 mg
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Potent COMT inhibitor; blocks α-synuclein aggregation
Potent catechol O-methyltransferase (COMT) inhibitor (IC50 values are 14.3, 20.1 and 73.3 nM for rat liver soluble COMT, total COMT and membrane-bound COMT respectively). Increases bioavailability of levodopa when given as an adjunct therapy for Parkinson's disease. Inhibits α-synuclein aggregation in an in vitro assay; blocks α-synuclein-induced cell death in PC-12 cells.
Chemische Identifikatoren
CAS 130929-57-6
Molecular Formula C14H15N3O5
Molecular Weight (g/mol) 305.29
MDL Number MFCD00866580
InChI Key JRURYQJSLYLRLN-BJMVGYQFSA-N
Synonym entacapone, comtan, comtess, entacaponum, entacapona, entacaponum inn-latin, entacapona inn-spanish, entacom, entacapone usan:inn, 2-cyano-n,n-diethyl-3-3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl propenamide
PubChem CID 5281081
ChEBI CHEBI:4798
IUPAC Name (2E)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)-N,N-diethylprop-2-enamide
SMILES CCN(CC)C(=O)C(=C\C1=CC(O)=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)\C#N
Spezifikation
Quantity 50 mg
Formula Weight 305.29
Percent Purity >99%
Chemical Name or Material Entacapone
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Entacapone, Tocris Bioscience™ >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt