Learn More
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates
Fisherbrand™ Sealing Mat for 96-Well Deep Square Nonsterile Microplates is a reusable EVA sealing cap that fits onto the top of the plate to retain the sample in the well during transit or to stop the well and its contents from becoming contaminated.
Brand: Fisherbrand™ 219004
Beschreibung
- For friction sealing of plates during transport or storage
- Cap mats are an economic alternative to thermal or adhesive seals
- Cap mats can be sterilized and reused
- Constructed of high quality ethylene-vinyl acetate (EVA)
- Rnase/Dnase free
Spezifikation
White | |
Non-sterile | |
50 | |
Square |
EVA | |
96 | |
96 Well Square Sealing Cap | |
96-well Square Deep Microplates (MPN 219009, 219030, 219008, 219006) |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.