Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
Marke: Gilac™ G052261
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Food contact certified plastic pallet.
- Ideal for equipping preparation area cold rooms.
- Load capacity when stationary: 600 kg
- Load capacity in motion: 400 kg
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Spezifikation
Aero Tote Pallet | |
Food Contact Certified | |
4.7 in. | |
31.5 in. | |
47.2 in. |
Black | |
800 x 1200 x 120 mm | |
120 mm | |
800 mm | |
1200 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gilac™ Food Contact Certified Pallet > Food Contact Certified Pallet; Dimensions (L x W): 800 x 1200 mm; Color: Black
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur