Learn More
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer
FreeZone Benchtop Freeze Dryers are designed for lyophilizing light sample loads. The compact design is ideal for labs with limited floor space. The upright stainless steel collector coil holds 2.5 liters of ice before defrosting.
Marca:  Labconco 700202090
11194.56 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17900150
  • 11615.00 EUR / 1 unit
Estimated Shipment: 23-06-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The single 1/3 hp HCFC/CFC-free refrigeration system cools the collector to -50° C (-58° F), suitable for aqueous samples.
  • Lyo-Works™ OS provides a real time display of collector temperature, vacuum level and optional End-Zone™ end point detection system
  • Large, intuitive 5 in. full color, capacitive touchscreen display for easy operation
  • Stay Connected
  • View Real-Time Sample Data
  • Get Consistent, High Quality Results
  • Make Challenging Samples Easy
Specifica
Specifica
Benchtop Freeze Dryer
0
PTFE Coil and Collector Chamber
230 V
2.5 L
-50°C
All except North America
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Labconco FreeZone 2.5L Benchtop Freeze Dryer > Temperature Range (Metric): -50°C
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato