Learn More
Heathrow Scientific™ HDPE Coated Wire Tube Rack, Blue
The HDPE Coated Wire Rack is a durable racks for transport or sample handling.
24.75 EUR - 33.40 EUR
Specifications
Product Type Wire Frame Tube Rack
Description HDPE Coated Wire Tube Rack
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Holds Tubes
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Array Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Array Price Quantity & Availability  
16360686
View Documents Promotion Details
Heathrow Scientific™
HS120085
2 x 6
24.75 EUR
Each
Estimated Shipment: 21-05-2025
to see stock.
Add to basket
16370686
View Documents
Heathrow Scientific™
HS120089
6 x 12
33.40 EUR
Each
Estimated Shipment: 21-05-2025
to see stock.
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chemically-resistant
  • Good to temperatures down to -40°C
  • Autoclavable
  • Rack suitable for bijou bottles and low-profile tubes up to 25 mm dia.
  • Mesh bottom support
Spécification
Spécification
Wire Frame Tube Rack
Autoclavable
Tubes
Rectangular, Rounded Corners
Yes, When Empty
Tubes
1 Ea.
-40°C
HDPE Coated Wire Tube Rack
Blue
HDPE-coated Wire
None
Non-sterile
Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia.
Cellophane Wrap
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Heathrow Scientific™ HDPE Coated Wire Tube Rack, Blue
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis