Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert ML G3 XL, EU-plug
The Hei-VAP Expert ML G3 XL allows for precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or directly via the knobs on the operating panel.
Marke:  Heidolph™ Instruments 574-01305-00
Artikelnummer. 17333320
  • 5490.00 EUR / Each
Estimated Shipment: 10-06-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or – for quick access during an active process – directly via the knobs on the operating panel.
  • Central operating panel with 5 in. touch display
  • Motor lift model with G3 XL vertical glassware - achieve higher evaporation rates due to expanded cooling surface of 2,200 cm2
  • Clear display of all values (Basic and Advanced modes)
  • With timer, limitation of max. temperature, multilingual menu and text display for error messages
  • Separate knobs for rotation and heating with locking function to prevent accidental readjusting
  • LED ring lights and pictogram to display the activity even from a distance
  • Integrated solvent library to facilitate adjustment of the required vacuum on an external vacuum controller
  • USB and Micro SD interfaces
  • Optional display of vapor temperature
  • Subsequent upgrade to Hei-VAP Expert Control possible, including vacuum and chiller control
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 L
Motor Lift Rotary Evaporator
EU-plug
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Expert ML G3 XL, EU-plug > Type: Motor Lift Rotary Evaporator; Capacity (Metric): 5 L
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt