Learn More
MP Biomedicals High Unsaturated Fat Diet, Powder
High in safflower oil. High in unsaturated fats. 4.39 kcal/gm.
Marke:  MP Biomedicals 0296024310
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11437131
  • 648.72 EUR / 10kg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • High in Safflower oil
  • High in unsaturated fats
  • 4.39 kcal/gm
  • Contains casein, methionine, corn starch, mineral and vitamin fortification mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
Single-use
10 kg
Refrigerated
0.3048 m
Animal Diet
Powder
Non-sterile
1 ft.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.