Learn More
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units
Made from plastics that are highly resistant to acids, bases, and all commonly used buffer systems
Marke: Hoefer™ SE511-12-.75
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lightweight
- Virtually unbreakable
- Come attached to a standard back which produces maximum well depths of 25 mm, except for the 28-well preparative combs which produce well depths of 15 mm
- Adjustable comb back (available separately, below) converts 25 mm deep combs to 10 or 15 mm depth
Spezifikation
SE 600, SE 400 Series Vertical Electrophoresis System | |
PTFE | |
0.02 in. | |
5.8μL/ mm | |
0.98 in. |
Standard Comb | |
12 | |
0.07 cm | |
0.76 cm | |
2.5 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hoefer™ Combs for SE 600 Series or SE 400 Series Vertical Electrophoresis Units > Comb; 12 wells; 0.75mm thick
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur